Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-conjugating enzyme E2 Q2 Protein
Produktkod. p-7154606
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16041641
Brand: enQuireBio™ QP7927ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-conjugating enzyme E2 Q2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001138807.1
Gen-ID (Entrez) 92912
Namn Ubiquitin-conjugating enzyme E2 Q2 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol UBE2Q2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MSVSGLKAEL KFLASIFDKN HERFRIVSWK LDELHCQFLV PQQGSPHSLP PPLTLHCNIT ESYPSSSPIW FVDSEDPNLT SVLERLEDTK NNNLLRQQLK WLICELCSLY NLPKHLDVEM LDQPLPTGQN GTTEEVTSEE EEEEEEMAED IEDLDHYEMK EEEPISGKKS EDEGIEKENL AILEKIRKTQ RQDHLNGAVS GSVQASDRLM KELRDIYRSQ SYKTGIYSVE LINDSLYDWH VKLQKVDPDS PLHSDLQILK EKEGIEYILL NFSFKDNFPF DPPFVRVVLP VLSGGYVLGG GALCMELLTK QGWSSAYSIE SVIMQINATL VKGKARVQFG ANKNQYNLAR AQQSYNSIVQ IHEKNGWYTP PKEDG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.