Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG10 Protein
Produktkod. 16022371
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16022371
Brand: enQuireBio™ QP8050ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001124500.1
Gen-ID (Entrez) 83734
Namn Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG10 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ATG10
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MEEDEFIGEK TFQRYCAEFI KHSQQIGDSW EWRPSKDCSD GYMCKIHFQI KNGSVMSHLG ASTHGQTCLP MEEAFELPLD DCEVIETAAA SEVIKYEYHV LYSCSYQVPV LYFRASFLDG RPLTLKDIWE GVHECYKMRL LQGPWDTITQ QEHPILGQPF FVLHPCKTNE FMTPVLKNSQ KINKNVNYIT SWLSIVGPVV GLNLPLSYAK ATSQDERNVP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.