Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human UCP1, mitochondrial brown fat Protein
Produktkod. p-7153723
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16006420
Brand: enQuireBio™ QP6868ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UCP1, mitochondrial brown fat, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_068605.1
Gen-ID (Entrez) 7350
Namn UCP1, mitochondrial brown fat Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol UCP1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens GGLTASDVHP TLGVQLFSAG IAACLADVIT FPLDTAKVRL QVQGECPTSS VIRYKGVLGT ITAVVKTEGR MKLYSGLPAG LQRQISSASL RIGLYDTVQE FLTAGKETAP SLGSKILAGL TTGGVAVFIG QPTEVVKVRL QAQSHLHGIK PRYTGTYNAY RIIATTEGLT GLWKGTTPNL MRSVIINCTE LVTYDLMKEA FVKNNILADD VPCHLVSALI AGFCATAMSS PVDVVKTRFI NSPPGQYKSV PNCAMKVFTN EGPTAFFKGL VPSFLRLGSW NVIMFVCFEQ LKRELSKSRQ TMDCAT
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.