Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human UDP-glucose 6-dehydrogenase Protein
Produktkod. 16066430
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16066430
Brand: enQuireBio™ QP6869ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UDP-glucose 6-dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001171629.1
Gen-ID (Entrez) 7358
Namn UDP-glucose 6-dehydrogenase Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol UGDH
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MFEIKKICCI GAGYVGGPTC SVIAHMCPEI RVTVVDVNES RINAWNSPTL PIYEPGLKEV VESCRGKNLF FSTNIDDAIK EADLVFISVN TPTKTYGMGK GRAADLKYIE ACARRIVQNS NGYKIVTEKS TVPVRAAESI RRIFDANTKP NLNLQVLSNP EFLAEGTAIK DLKNPDRVLI GGDETPEGQR AVQALCAVYE HWVPREKILT TNTWSSELSK LAANAFLAQR ISSINSISAL CEATGADVEE VATAIGMDQR IGNKFLKASV GFGGSCFQKD VLNLVYLCEA LNLPEVARYW QQVIDMNDYQ RRRFASRIID SLFNTVTDKK IAILGFAFKK DTGDTRESSS IYISKYLMDE GAHLHIYDPK VPREQIVVDL SHPGVSEDDQ VSRLVTISKD PYEACDGAHA VVICTEWDMF KELDYERIHK KMLKPAFIFD GRRVLDGLHN ELQTIGFQIE TIGKKVSSKR IPYAPSGEIP KFSLQDPPNK KPKV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.