Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human UDP-glucuronosyltransferase 1-1 Protein
Produktkod. 16078341
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16078341
Brand: enQuireBio™ QP9458ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UDP-glucuronosyltransferase 1-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000454.1
Gen-ID (Entrez) 54658
Namn UDP-glucuronosyltransferase 1-1 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol UGT1A1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens HAGKILLIPV DGSHWLSMLG AIQQLQQRGH EIVVLAPDAS LYIRDGAFYT LKTYPVPFQR EDVKESFVSL GHNVFENDSF LQRVIKTYKK IKKDSAMLLS GCSHLLHNKE LMASLAESSF DVMLTDPFLP CSPIVAQYLS LPTVFFLHAL PCSLEFEATQ CPNPFSYVPR PLSSHSDHMT FLQRVKNMLI AFSQNFLCDV VYSPYATLAS EFLQREVTVQ DLLSSASVWL FRSDFVKDYP RPIMPNMVFV GGINCLHQNP LSQEFEAYIN ASGEHGIVVF SLGSMVSEIP EKKAMAIADA LGKIPQTVLW RYTGTRPSNL ANNTILVKWL PQNDLLGHPM TRAFITHAGS HGVYESICNG VPMVMMPLFG DQMDNAKRME TKGAGVTLNV LEMTSEDLEN ALKAVINDKS YKENIMRLSS LHKDRPVEPL DLAVFWVEFV MRHKGAPHLR PAAHDLTWYQ YHSLDVIGFL LAVVLTVAFI TFKCCAYGYR KCLGKKGRVK KAHKSKTH
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.