Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human UFD1L, homolog Protein
Produktkod. 16031541
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16031541
Brand: enQuireBio™ QP7910ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UFD1L, homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001030324.2
Gen-ID (Entrez) 7353
Namn UFD1L, homolog Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol UFD1L
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MFSFNMFDHP IPRVFQNRFS TQYRCFSVSM LAGPNDRSDV EKGGKIIMPP SALDQLSRLN ITYPMLFKLT NKNSDRMTHC GVLEFVADEG ICYLPHWMMQ NLLLEEGGLV QVESVNLQVA TYSKFQPQSP DFLDITNPKA VLENALRNFA CLTTGDVIAI NYNEKIYELR VMETKPDKAV SIIECDMNVD FDAPLGYKEP ERQVQHEEST EGEADHSGYA GELGFRAFSG SGNRLDGKKK GVEPSPSPIK PGDIKRGIPN YEFKLGKITF IRNSRPLVKK VEEDEAGGRF VAFSGEGQSL RKKGRKP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.