Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Uncharacterized protein C4orf3 Protein
Produktkod. 16021231
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16021231
Brand: enQuireBio™ QP7860ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Uncharacterized protein C4orf3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001001701.2
Gen-ID (Entrez) 401152
Namn Uncharacterized protein C4orf3 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol C4orf3
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MEVDAPGVDG RDGLRERRGF SEGGRQNFDV RPQSGANGLP KHSY
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.