Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human UPF0568 protein C14orf166 Protein
Produktkod. 16083711
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16083711
Brand: enQuireBio™ QP8275ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UPF0568 protein C14orf166, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_057123.1
Gen-ID (Entrez) 51637
Namn UPF0568 protein C14orf166 Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol C14orf166
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MFRRKLTALD YHNPAGFNCK DETEFRNFIV WLEDQKIRHY KIEDRGNLRN IHSSDWPKFF EKYLRDVNCP FKIQDRQEAI DWLLGLAVRL EYGDNAEKYK DLVPDNSKTA DNATKNAEPL INLDVNNPDF KAGVMALANL LQIQRHDDYL VMLKAIRILV QERLTQDAVA KANQTKEGLP VALDKHILGF DTGDAVLNEA AQILRLLHIE ELRELQTKIN EAIVAVQAII ADPKTDHRLG KVGR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.