Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human UQCRFS1, mitochondrial Protein
Produktkod. p-7155144
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16014851
Brand: enQuireBio™ QP8480ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UQCRFS1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_005994.2
Gen-ID (Entrez) 7386
Namn UQCRFS1, mitochondrial Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol UQCRFS1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens SHTDIKVPDF SEYRRLEVLD STKSSRESSE ARKGFSYLVT GVTTVGVAYA AKNAVTQFVS SMSASADVLA LAKIEIKLSD IPEGKNMAFK WRGKPLFVRH RTQKEIEQEA AVELSQLRDP QHDLDRVKKP EWVILIGVCT HLGCVPIANA GDFGGYYCPC HGSHYDASGR IRLGPAPLNL EVPTYEFTSD DMVIVG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.