Läs mer
Novus Biologicals™ Recombinant Human USH1C His Protein
Produktkod. 18644030 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
0.5mg
Produktkod. unitSize
18644030 0.5mg
1 options
Produktkod. 18644030 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBC1287730.5mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-533 of Human USH1C The Recombinant Human USH1C Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human USH1C Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH16057
För användning med (applikation) ELISA
Formulering 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol
Gen-ID (Entrez) 10083
Molekylvikt (g/mol) 64.6kDa
Namn USH1C Protein
Reningsmetod Protein
Immunogen MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMDR KVAREFRHKV DFLIENDAEK DYLYDVLRMY HQTMDVAVLV GDLKLVINEP SRLPLFDAIR PLIPLKHQVE YDQLTPRRSR KLKEVRLDRL HPEGLGLSVR GGLEFGCGLF ISHLIKGGQA DSVGLQVGDE IVRINGYSIS SCTHEEVINL IRTKKTVSIK VRHIGLIPVK SSPDEPLTWQ YVDQFVSESG GVRGSLGSPG NRENKEKKVF ISLVGSRGLG CSISSGPIQK PGIFISHVKP GSLSAEVGLE IGDQIVEVNG VDFSNLDHKE GRELFMTDRE RLAEARQREL QRQELLMQKR LAMESNKILQ EQQEMERQRR KEIAQKAAEE NERYRKEMEQ IVEEEEKFKK QWEEDWGSKE QLLLPKTITA EVHPVPLRKP KYDQGVEPEL EPADDLDGGT EEQGEQDFRK YEEGFDPYSM FTPEQIMGKD VRLLRIKKEG SLDLALEGGV DSPIGKVVVS AVYERGAAER HGGIVKGDEI MAINGKIVTD YTLAEADAAL QKAWNQGGDW IDLVVAVCPP KEYDDELTFF
Förvaringskrav -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Korsreaktivitet Human
Renhet eller kvalitetsklass >95%, by SDS-PAGE