Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human VEGF-C Protein
Produktkod. p-7155234
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16025381
Brand: enQuireBio™ QP8577ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) VEGF-C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_005420.1
Gen-ID (Entrez) 7424
Namn VEGF-C Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol VEGFC
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens AHYNTEILKS IDNEWRKTQC MPREVCIDVG KEFGVATNTF FKPPCVSVYR CGGCCNSEGL QCMNTSTSYL SKTLFEITVP LSQGPKPVTI SFANHTSCRC MSKLDVYRQV HSIIRR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.