Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human VEGFR2 / Flk-1 / CD309 / KDR Protein
Produktkod. 16011990
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16011990
Brand: enQuireBio™ QP6258ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) VEGFR2 / Flk-1 / CD309 / KDR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_002244.1
Gen-ID (Entrez) 3791
Namn VEGFR2 / Flk-1 / CD309 / KDR Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol KDR
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens ASVGLPSVSL DLPRLSIQKD ILTIKANTTL QITCRGQRDL DWLWPNNQSG SEQRVEVTEC SDGLFCKTLT IPKVIGNDTG AYKCFYRETD LASVIYVYVQ DYRSPFIASV SDQHGVVYIT ENKNKTVVIP CLGSISNLNV SLCARYPEKR FVPDGNRISW DSKKGFTIPS YMISYAGMVF CEAKINDESY QSIMYIVVVV GYRIYDVVLS PSHGIELSVG EKLVLNCTAR TELNVGIDFN WEYPSSKHQH KKLVNRDLKT QSGSEMKKFL STLTIDGVTR SDQGLYTCAA SSGLMTKKNS TFVRVHEKPF VAFGSGMESL VEATVGERVR IPAKYLGYPP PEIKWYKNGI PLESNHTIKA GHVLTIMEVS ERDTGNYTVI LTNPISKEKQ SHVVSLVVYV PPQIGEKSLI SPVDSYQYGT TQTLTCTVYA IPPPHHIHWY WQLEEECANE PSQAVSVTNP YPCEEWRSVE DFQGGNKIEV NKNQFALIEG KNKTVSTLVI QAANVSALYK CEAVNKVGRG ERVISFHVTR GPEITLQPDM QPTEQESVSL WCTADRSTFE NLTWYKLGPQ PLPIHVGELP TPVCKNLDTL WKLNATMFSN STNDILIMEL KNASLQDQGD YVCLAQDRKT KKRHCVVRQL TVLERVAPTI TGNLENQTTS IGESIEVSCT ASGNPPPQIM WFKDNETLVE DSGIVLKDGN RNLTIRRVRK EDEGLYTCQA CSVLGCAKVE AFFIIEGAQE KTNLE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.