Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Very long-chain acyl-CoA synthetase Protein
Produktkod. 16075170
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16075170
Brand: enQuireBio™ QP6694ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Very long-chain acyl-CoA synthetase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001153101.1
Gen-ID (Entrez) 11001
Namn Very long-chain acyl-CoA synthetase Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SLC27A2
Protein Längd Cytoplasmic Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens GATLALRTKF SASQFWDDCR KYNVTVIQYI GELLRYLCNS PQKPNDRDHK VRLALGNGLR GDVWRQFVKR FGDICIYEFY AATEGNIGFM NYARKVGAVG RVNYLQKKII TYDLIKYDVE KDEPVRDENG YCVRVPKGEV GLLVCKITQL TPFNGYAGAK AQTEKKKLRD VFKKGDLYFN SGDLLMVDHE NFIYFHDRVG DTFRWKGENV ATTEVADTVG LVDFVQEVNV YGVHVPDHEG RIGMASIKMK ENHEFDGKKL FQHIADYLPS YARPRFLRIQ DTIEITGTFK HRKMTLVEEG FNPAVIKDAL YFLDDTAKMY VPMTEDIYNA ISAKTLKL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.