Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human VILIP-1 / VSNL1 Protein
Produktkod. 16026540
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16026540
Brand: enQuireBio™ QP6883ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) VILIP-1 / VSNL1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003376.2
Gen-ID (Entrez) 7447
Namn VILIP-1 / VSNL1 Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol VSNL1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens GKQNSKLAPE VMEDLVKSTE FNEHELKQWY KGFLKDCPSG RLNLEEFQQL YVKFFPYGDA SKFAQHAFRT FDKNGDGTID FREFICALSI TSRGSFEQKL NWAFNMYDLD GDGKITRVEM LEIIEAIYKM VGTVIMMKMN EDGLTPEQRV DKIFSKMDKN KDDQITLDEF KEAAKSDPSI VLLLQCDIQK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.