Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Vitamin D-binding Protein
Produktkod. 16077711
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16077711
Brand: enQuireBio™ QP9147ye50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vitamin D-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000574.2
Gen-ID (Entrez) 2638
Namn Vitamin D-binding Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol GC
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His-SUMOSTAR
Sekvens RGRDYEKNKV CKEFSHLGKE DFTSLSLVLY SRKFPSGTFE QVSQLVKEVV SLTEACCAEG ADPDCYDTRT SALSAKSCES NSPFPVHPGT AECCTKEGLE RKLCMAALKH QPQEFPTYVE PTNDEICEAF RKDPKEYANQ FMWEYSTNYG QAPLSLLVSY TKSYLSMVGS CCTSASPTVC FLKERLQLKH LSLLTTLSNR VCSQYAAYGE KKSRLSNLIK LAQKVPTADL EDVLPLAEDI TNILSKCCES ASEDCMAKEL PEHTVKLCDN LSTKNSKFED CCQEKTAMDV FVCTYFMPAA QLPELPDVEL PTNKDVCDPG NTKVMDKYTF ELSRRTHLPE VFLSKVLEPT LKSLGECCDV EDSTTCFNAK GPLLKKELSS FIDKGQELCA DYSENTFTEY KKKLAERLKA KLPDATPKEL AKLVNKRSDF ASNCCSINSP PLYCDSEIDA ELKNIL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.