Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human VSTM2L Protein
Produktkod. 16011571
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16011571
Brand: enQuireBio™ QP7916ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) VSTM2L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_542174.1
Gen-ID (Entrez) 128434
Namn VSTM2L Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol VSTM2L
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens TRPAGHAPWD NHVSGHALFT ETPHDMTART GEDVEMACSF RGSGSPSYSL EIQWWYVRSH RDWTDKQAWA SNQLKASQQE DAGKEATKIS VVKVVGSNIS HKLRLSRVKP TDEGTYECRV IDFSDGKARH HKVKAYLRVQ PGENSVLHLP EAPPAAPAPP PPKPGKELRK RSVDQEACSL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.