Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 114 Protein
Produktkod. 16036640
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16036640
Brand: enQuireBio™ QP6900ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 114, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001318026.1
Gen-ID (Entrez) 163071
Namn Zinc finger protein 114 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ZNF114
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MSQDSVTFAD VAVNFTKEEW TLLDPAQRNL YRDVMLENSR NLAFIDWATP CKTKDATPQP DILPKRTFPE ANRVCLTSIS SQHSTLREDW RCPKTEEPHR QGVNNVKPPA VAPEKDESPV SICEDHEMRN HSKPTCRLVP SQGDSIRQCI LTRDSSIFKY NPVLNDSQKT HENNEDDGVL GWNIQWVPCG RKTELKSSTW TGSQNTVHHI RDEIDTGANR HQRNPFGKAF REDGSLRAHN THGREKMYDF TQCENTSRNN SIHAMQMQLY TAETNKKDCQ TGATSANAPN SGSHKSHCTG EKTHKCPECG RAFFYQSFLM RHMKIHTGEK PYECGKCGKA FRYSLHLNKH LRKHVVQKKP YECEECGKVI RESSKYTHIR SHTGEKPYKC KTCGKDFAKS SGLKKHLKTH KDEK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.