Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 165 Protein
Produktkod. 16016660
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16016660
Brand: enQuireBio™ QP6903ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 165, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003438.1
Gen-ID (Entrez) 7718
Namn Zinc finger protein 165 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ZNF165
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MATEPKKAAA QNSPEDEGLL IVKIEEEEFI HGQDTCLQRS ELLKQELCRQ LFRQFCYQDS PGPREALSRL RELCCQWLKP EIHTKEQILE LLVLEQFLTI LPGDLQAWVH EHYPESGEEA VTILEDLERG TDEAVLQVQA HEHGQEIFQK KVSPPGPALN VKLQPVETKA HFDSSEPQLL WDCDNESENS RSMPKLEIFE KIESQRIISG RISGYISEAS GESQDICKSA GRVKRQWEKE SGESQRLSSA QDEGFGKILT HKNTVRGEII SHDGCERRLN LNSNEFTHQK SCKHGTCDQS FKWNSDFINH QIIYAGEKNH QYGKSFKSPK LAKHAAVFSG DKTHQCNECG KAFRHSSKLA RHQRIHTGER CYECNECGKS FAESSDLTRH RRIHTGERPF GCKECGRAFN LNSHLIRHQR IHTREKPYEC SECGKTFRVS SHLIRHFRIH TGEKPYECSE CGRAFSQSSN LSQHQRIHMR ENLLM
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.