Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 638 Protein
Produktkod. 16036700
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16036700
Brand: enQuireBio™ QP6910ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 638, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001014972.1
Gen-ID (Entrez) 27332
Namn Zinc finger protein 638 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ZNF638
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens TFATLNTKGN EGDTVRDSIG FISSQVPEDP STLVTVDEIQ DDSSDLHLVT LDEVTEEDED SLADFNNLKE ELNFVTVDEV GEEEDGDNDL KVELAQSKND HPTDKKGNRK KRAVDTKKTK LESLSQVGPV NENVMEEDLK TMIERHLTAK TPTKRVRIGK TLPSEKAVVT EPAKGEEAFQ MSEVDEESGL KDSEPERKRK KTEDSSSGKS VASDVPEELD FLVPKAGFFC PICSLFYSGE KAMTNHCKST RHKQNTEKFM AKQRKEKEQN EAEERSSR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.