Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human ZRANB2 Protein
Produktkod. 16046710
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16046710
Brand: enQuireBio™ QP6912ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ZRANB2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_005446.2
Gen-ID (Entrez) 9406
Namn ZRANB2 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ZRANB2
Protein Längd Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MSTKNFRVSD GDWICPDKKC GNVNFARRTS CNRCGREKTT EAKMMKAGGT EIGKTLAEKS RGLFSANDWQ CKTCSNVNWA RRSECNMCNT PKYAKLEERT GYGGGFNERE NVEYIEREES DGEYDEFGRK KKKYRGKAVG PASILKEVED KESEGEEEDE DEDLSKYKLD EDEDEDDADL SKYNLDASEE EDSNKKKSNR RSRSKSRSSH SRSSSRSSSP SSSRSRSRSR SRSSSSSQSR SRSSSRERSR SRGSKSRSSS RSHRGSSSPR KRSYSSSSSS PERNRKRSRS RSSSSGDRKK RRTRSRSPES QVIGENTKQP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.