Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (New Jersey / 8 / 1976) NucleoProtein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Namn | Influenza A H1N1 (New Jersey / 8 / 1976) NucleoProtein |
| Kvantitet | 500 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | NP |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Influenza |
| Art | E. coli |
| Protein Tag | His-SUMO |
| Visa mer |