Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (Puerto Rico / 8 / 1934) NucleoProtein
Produktkod. 16067980
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16067980
Brand: enQuireBio™ QP7280ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Puerto Rico/8/1934 H1N1) Influenza A H1N1 (strain A/Puerto Rico/8/1934) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_040982.1
Gen-ID (Entrez) 956531
Namn Influenza A H1N1 (Puerto Rico / 8 / 1934) NucleoProtein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol NP
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Influenza
Art E. coli
Protein Tag His-B2M
Sekvens MASQGTKRSY EQMETDGERQ NATEIRASVG KMIGGIGRFY IQMCTELKLS DYEGRLIQNS LTIERMVLSA FDERRNKYLE EHPSAGKDPK KTGGPIYRRV NGKWMRELIL YDKEEIRRIW RQANNGDDAT AGLTHMMIWH SNLNDATYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGVGTMV MELVRMIKRG INDRNFWRGE NGRKTRIAYE RMCNILKGKF QTAAQKAMMD QVRESRNPGN AEFEDLTFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGPAVASGYD FEREGYSLVG IDPFRLLQNS QVYSLIRPNE NPAHKSQLVW MACHSAAFED LRVLSFIKGT KVLPRGKLST RGVQIASNEN METMESSTLE LRSRYWAIRT RSGGNTNQQR ASAGQISIQP TFSVQRNLPF DRTTIMAAFN GNTEGRTSDM RTEIIRMMES ARPEDVSFQG RGVFELSDEK AASPIVPSFD MSNEGSYFFG DNAEEYDN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.