Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (Wilson-Smith / 1933) NucleoProtein
Produktkod. 16067400
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16067400
Brand: enQuireBio™ QP7106200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Wilson-Smith/1933 H1N1) Influenza A H1N1 (strain A/Wilson-Smith/1933) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Namn Influenza A H1N1 (Wilson-Smith / 1933) NucleoProtein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol NP
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Influenza
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MATKGTKRSY EQMETDGERQ NATEIRASVG KMIGGIGRFY IQMCTELKLS DYEGRLIQNS LTIERMVLSA FDERRNKYLE EHPSAGKDPK KTGGPIYRRV DGKWMRELIL YDKEEIRRIW RQANNGDDAT AGLTHMMIWH SNLNDATYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGVGTMV MELIRMIKRG INDRNFWRGE NGRRTRIAYE RMCNILKGKF QTAAQRAMVD QVRESRNPGN AEFEDLIFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGPAVASGYD FEREGYSLVG IDPFRLLQNS QVYSLIRPNE NPAHKSQLVW MACHSAAFED LRVSSFIRGT KVVPRGKLST RGVQIASNEN METMESSTLE LRSRYWAIRT RSGGNTNQQR ASSGQISIQP TFSVQRNLPF DRPTIMAAFT GNTEGRTSDM RTEIIRLMES ARPEDVSFQG RGVFELSDEK AASPIVPSFD MSNEGSYFFG DNAEEYDN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.