Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H3N2 (England / 878 / 1969) Hemagglutinin Protein
Produktkod. 16018000
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16018000
Brand: enQuireBio™ QP7283ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/England/878/1969 H3N2) Influenza A H3N2 (strain A/England/878/1969) Hemagglutinin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn Influenza A H3N2 (England / 878 / 1969) Hemagglutinin Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol HA
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Influenza
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens QDLPGNDNST ATLCLGHHAV PNGTLVKTIT NDQIEVTNAT ELVQSSSTGK ICNNPHRILD GINCTLIDAL LGDPHCDVFQ DETWDLFVER SKAFSNCYPY DVPDYASLRS LVASSGTLEF ITEGFTWTGV TQNGGSNACK RGPDSGFFSR LNWLTKSGST YPVLNVTMPN NDNFDKLYIW GVHHPSTNQE QTSLYVQASG RVTVSTRRSQ QTIIPNIGSR PWVRGLSSRI SIYWTIVKPG DVLVINSNGN LIAPRGYFKM RTGKSSIMRS DAPIDTCISE CITPNGSIPN DKPFQNVNKI TYGACPKYVK QNTLKLATGM RNVPEKQT
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.