Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H3N2 (Hong Kong / 1 / 1968) Nucleoprotein / NP Protein
Produktkod. 16087360
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16087360
Brand: enQuireBio™ QP709310ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Hong Kong/1/1968 H3N2) Influenza A H3N2 (A/Hong Kong/1/1968) Nucleoprotein / NP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn Influenza A H3N2 (Hong Kong / 1 / 1968) Nucleoprotein / NP Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol NP
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Influenza
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MASQGTKRSY EQMETDGERQ NATEIRASVG KMIDGIGRFY IQMCTELKLS DYEGRLIQNS LTIERMVLSA FDERRNKYLE EHPSAGKDPK KTGGPIYKRV DGKWMRELVL YDKEEIRRIW RQANNGDDAT AGLTHMMIWH SNLNDTTYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGVGTMV MELIRMIKRG INDRNFWRGE NGRKTRSAYE RMCNILKGKF QTAAQRAMMD QVRESRNPGN AEIEDLIFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGPAVASGYD FEKEGYSLVG IDPFKLLQNS QVYSLIRPNE NPAHKSQLVW MACNSAAFED LRVLSFIRGT KVSPRGKLST RGVQIASNEN MDAMESSTLE LRSRYWAIRT RSGGNTNQQR ASAGQISVQP AFSVQRNLPF DKPTIMAAFT GNTEGRTSDM RAEIIRMMEG AKPEEMSFQG RGVFELSDEK AANPIVPSFD MSNEGSYFFG DNAEEYDN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.