Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H7N9 (Shanghai / 02 / 2013) Hemagglutinin Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | YP_009118475.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 23104227 |
| Namn | Influenza A H7N9 (Shanghai / 02 / 2013) Hemagglutinin Protein |
| Kvantitet | 200 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | HA |
| Protein Längd | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Influenza |
| Visa mer |