missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

enQuireBio™ Recombinant Influenza Hemagglutinin-esterase-fusion glycoProtein

Produktkod. 16098581
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16098581

Brand: enQuireBio™ QP9694ye200ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Influenza C virus (strain C/California/1978) Hemagglutinin-esterase-fusion glycoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifikationer

Namn Influenza Hemagglutinin-esterase-fusion glycoProtein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol HE
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Influenza
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens EKIKICLQKQ VNSSFSLHNG FGGNLYATEE KRMFELVKPK AGASVLNQST WIGFGDSRTD QSNSAFPRSL MSAKTADKFR SLSGGSLMLS MFGPPGKVDY LYQGCGKHKV FYEGVNWSPH AAIDCYRKNW TDIKLNFQKS IYELASQSHC MSLVNALDKT IPLQVTKGVA KNCNNSFLKN PALYTQEVKP LEQICGEENL AFFTLPTQFG TYECKLHLVA SCYFIYDSKE VYNKRGCGNY FQVIYDSSGK VVGGLDNRVS PYTGNSGDTP TMQCDMLQLK PGRYSVRSSP RFLLMPERSY CFDMKEKGPV TAVQSIWGKG RKSDYAVDQA CLSTPGCMLI QKQKPYIGEA DDHHGDQEMR ELLSGLDYEA RCISQSGWVN ETSPFTEEYL LPPKFGRCPL AAKEESIPKI PDGLLIPTSG TDTTVTKPKS RIFGIDDLII GLLFVAIVEA GIGGYLLGSR KESGGGVTKE SAEKGFEKIG NDIQILRSST NIAIEKLNDR ISHDEQAIRD LTLEIENARS EALLGELGII RALLVGNISI GLQESLWELA SEITNRAGDL AVEVSPGCWI IDNNICDQSC QNFIFKFNET APVPTIPPLD TKIDLQSDPF YWGSS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.