Läs mer
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis ESAT-6-like protein EsxB Protein
Produktkod. 16006331
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16006331
Brand: enQuireBio™ QP8759ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) ESAT-6-like protein EsxB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer WP_003399940.1
Namn M. tuberculosis ESAT-6-like protein EsxB Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol esxB
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet M. tuberculosis
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens AEMKTDAATL AQEAGNFERI SGDLKTQIDQ VESTAGSLQG QWRGAAGTAA QAAVVRFQEA ANKQKQELDE ISTNIRQAGV QYSRADEEQQ QALSSQMGF
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.