Läs mer
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis ESAT-6-like protein EsxB Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | WP_003399940.1 |
| Namn | M. tuberculosis ESAT-6-like protein EsxB Protein |
| Kvantitet | 10 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | esxB |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | M. tuberculosis |
| Art | Yeast |
| Visa mer |