Läs mer
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis ESAT-6-like protein EsxH Protein
Produktkod. 16088570
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16088570
Brand: enQuireBio™ QP7384ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) ESAT-6-like protein EsxH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer WP_003401514.1
Namn M. tuberculosis ESAT-6-like protein EsxH Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol esxH
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet M. tuberculosis
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens SQIMYNYPAM LGHAGDMAGY AGTLQSLGAE IAVEQAALQS AWQGDTGITY QAWQAQWNQA MEDLVRAYHA MSSTHEANTM AMMARDTAEA AKWGG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.