Läs mer
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis ESAT-6-like protein EsxH Protein
Produktkod. 16008580
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16008580
Brand: enQuireBio™ QP7384ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) ESAT-6-like protein EsxH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer WP_003401514.1
Namn M. tuberculosis ESAT-6-like protein EsxH Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol esxH
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet M. tuberculosis
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens SQIMYNYPAM LGHAGDMAGY AGTLQSLGAE IAVEQAALQS AWQGDTGITY QAWQAQWNQA MEDLVRAYHA MSSTHEANTM AMMARDTAEA AKWGG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.