Läs mer
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT64 Protein
Produktkod. 16028561
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16028561
Brand: enQuireBio™ QP9654ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Immunogenic protein MPT64, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer WP_003409954.1
Namn M. tuberculosis Immunogenic protein MPT64 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol mpt64
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet M. tuberculosis
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens APKTYCEELK GTDTGQACQI QMSDPAYNIN ISLPSYYPDQ KSLENYIAQT RDKFLSAATS STPREAPYEL NITSATYQSA IPPRGTQAVV LKVYQNAGGT HPTTTYKAFD WDQAYRKPIT YDTLWQADTD PLPVVFPIVQ GELSKQTGQQ VSIAPNAGLD PVNYQNFAVT NDGVIFFFNP GELLPEAAGP TQVLVPRSAI DSMLA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.