Läs mer
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT64 Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | WP_003409954.1 |
| Namn | M. tuberculosis Immunogenic protein MPT64 Protein |
| Kvantitet | 10 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | mpt64 |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | M. tuberculosis |
| Art | Yeast |
| Visa mer |