Läs mer
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis INHA Protein
Produktkod. p-7154088
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16058580
Brand: enQuireBio™ QP7385ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) INHA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer WP_003407553.1
Namn M. tuberculosis INHA Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol INHA
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet M. tuberculosis
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MTGLLDGKRI LVSGIITDSS IAFHIARVAQ EQGAQLVLTG FDRLRLIQRI TDRLPAKAPL LELDVQNEEH LASLAGRVTE AIGAGNKLDG VVHSIGFMPQ TGMGINPFFD APYADVSKGI HISAYSYASM AKALLPIMNP GGSIVGMDFD PSRAMPAYNW MTVAKSALES VNRFVAREAG KYGVRSNLVA AGPIRTLAMS AIVGGALGEE AGAQIQLLEE GWDQRAPIGW NMKDATPVAK TVCALLSDWL PATTGDIIYA DGGAHTQLL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.