Läs mer
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Signal peptidase I Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_217419.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 887157 |
| Namn | M. tuberculosis Signal peptidase I Protein |
| Kvantitet | 50 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | lepB |
| Protein Längd | Extracellular Domain |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | M. tuberculosis |
| Visa mer |