Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
Produktkod. 16031620
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16031620
Brand: enQuireBio™ QP6213ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001036222.1
Gen-ID (Entrez) 700193
Namn IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol IL1A
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Macaque
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens SAPFSFLSNM TYHFIRIIKH EFILNDTLNQ TIIRANDQHL TAAAIHNLDE AVKFDMGAYT SSKDDTKVPV ILRISKTQLY VSAQDEDQPV LLKEMPEINK TITGSETNFL FFWETHGTKN YFISVAHPNL FIATKHDNWV CLAKGLPSIT DFQILENQA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.