Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
Produktkod. 16061620
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16061620
Brand: enQuireBio™ QP6213ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001036222.1
Gen-ID (Entrez) 700193
Namn IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol IL1A
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Macaque
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens SAPFSFLSNM TYHFIRIIKH EFILNDTLNQ TIIRANDQHL TAAAIHNLDE AVKFDMGAYT SSKDDTKVPV ILRISKTQLY VSAQDEDQPV LLKEMPEINK TITGSETNFL FFWETHGTKN YFISVAHPNL FIATKHDNWV CLAKGLPSIT DFQILENQA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.