Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL-15-S48AA Protein
Produktkod. 16077851
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16077851
Brand: enQuireBio™ QP9208ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) IL-15-S48AA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001038196.1
Gen-ID (Entrez) 699616
Namn IL-15-S48AA Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol IL15
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Macaque
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens NWVNVISDLK KIEDLIQSMH IDATLYTESD VHPSCKVTAM KCFLLELQVI SHESGDTDIH DTVENLIILA NNILSSNGNI TESGCKECEE LEEKNIKEFL QSFVHIVQMF INTS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.