Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL2 / Interleukin-2 Protein
Produktkod. 16051660
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16051660
Brand: enQuireBio™ QP6217ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) IL2 / Interleukin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001040595.1
Gen-ID (Entrez) 708017
Namn IL2 / Interleukin-2 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol IL2
Protein Längd Full Length of Mature Protein
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Macaque
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens APTSSSTKKT QLQLEHLLLD LQMILNGINN YKNPKLTRML TFKFYMPKKA TELKHLQCLE EELKPLEEVL NLAQSKNFHL RDTKDLISNI NVIVLELKGS ETTLMCEYAD ETATIVEFLN RWITFCQSII STLT
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 82.1% as determined by SDS-PAGE.