Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mahi Mahi GH Protein
Produktkod. 15958938
Kvantitet:
1 mg
10 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
1mg
50µg
Produktkod. 15958938
Brand: enQuireBio™ QP1196210ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A cDNA sequence encoding the GH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Namn GH Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet ahi Mahi
Art E. coli
Protein Tag Untagged
Buffert The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3.
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis