missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse 78 kDa glucose-regulated Protein
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_001156906.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 14828 |
| Namn | 78 kDa glucose-regulated Protein |
| Kvantitet | 10 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | HSPA5 |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Mouse |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering