Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Acid ceramidase Protein
Produktkod. 16003621
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16003621
Brand: enQuireBio™ QP8262ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Acid ceramidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_062708.1
Gen-ID (Entrez) 11886
Namn Acid ceramidase Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ASAH1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-GST
Sekvens QAQDVPPWTE DCRKSTYPPS GPTYRGPVPW HTINLDLPPY KRWHELLAQK APALRILVNS ITSLVNTFVP SGKLMKMVDQ KLPGMIGSLP DPFGEEMRGI ADVTGIPLGE IISFNIFYEL FTM
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.