Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Adamts5 Protein
Produktkod. 16003411
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16003411
Brand: enQuireBio™ QP8228ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Adamts5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_035912.2
Gen-ID (Entrez) 23794
Namn Adamts5 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Adamts5
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens SISRARQVEL LLVADSSMAR MYGRGLQHYL LTLASIANRL YSHASIENHI RLAVVKVVVL TDKDTSLEVS KNAATTLKNF CKWQHQHNQL GDDHEEHYDA AILFTREDLC GHHSCDTLGM ADVGTICSPE RSCAVIEDDG LHAAFTVAHE IGHLLGLSHD DSKFCEENFG TTEDKRLMSS ILTSIDASKP WSKCTSATIT EFLDDGHGNC LLDLPRKQIL GPEELPGQTY DATQQCNLTF GPEYSVCPGM DVCARLWCAV VRQGQMVCLT KKLPAVEGTP CGKGRVCLQG KCVDKTKKKY YSTSSHGNWG SWGPWGQCSR SCGGGVQFAY RHCNNPAPRN SGRYCTGKRA IYRSCSVTPC PPNGKSFRHE QCEAKNGYQS DAKGVKTFVE WVPKYAGVLP ADVCKLTCRA KGTGYYVVFS PKVTDGTECR PYSNSVCVRG RCVRTGCDGI IGSKLQYDKC GVCGGDNSSC TKIIGTFNKK SKGYTDVVRI PEGATHIKVR QFKAKDQTRF TAYLALKKKT GEYLINGKYM ISTSETIIDI NGTVMNYSGW SHRDDFLHGM GYSATKEILI VQILATDPTK ALDVRYSFFV PKKTTQKVNS VISHGSNKVG PHSTQLQWVT GPWLACSRTC DTGWHTRTVQ CQDGNRKLAK GCLLSQRPSA FKQCLLKKC
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.