Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse ADH7 Protein
Produktkod. 16080221
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16080221
Brand: enQuireBio™ QP7693ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ADH7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_033756.2
Gen-ID (Entrez) 11529
Namn ADH7 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ADH7
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MGTAGKVIKC KAAVLWGVNQ PFSIEEIEVA PPKAKEVRVK ILATGICRTD DHIIKGSMVS KFPVIVGHEA VGVVESVGEG VTTVRPGDKV IPLFLPQCRE CNACLNPEGN LCIRSDLTGR GVLADGTTRF TCKGKPVQHF MNTSTFTEYT VLDESSVAKV DGAAPPEKAC LIGCGFSTGY GAAVKTAKVT PGSTCVVFGL GGVGLSVIMG CKAAGASRII GIDINKDKFQ KALAVGATEC ISPKDSTKPI SEVLSDMTGN TIQYTFEVIG RLETMVDALS SCHMNYGTSV VVGAPPSAKM LTYDPMLLFT GRTWKGCVFG GWKSRDDVPK LVTEFLEKKF DLDQLITHTL PFNNINEGFE LLYSGKSIRT VLTF
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.