Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse AIMP1 / EMAP2 / SCYE1 Protein Produktkod.: 16044840
enQuireBio™ Recombinant Mouse AIMP1 / EMAP2 / SCYE1 Protein
Produktkod. 16044840
100 μg, 100µg
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16044840
Brand: enQuireBio™ QP6654ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) AIMP1 / EMAP2 / SCYE1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn AIMP1 / EMAP2 / SCYE1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Aimp1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens ATNDAVLKRL EQKGAEADQI IEYLKQQVAL LKEKAILQAT MREEKKLRVE NAKLKKEIEE LKQELILAEI HNGVEQVRVR LSTPLQTNCT ASESVVQSPS VATTASPATK EQIKAGEEKK VKEKTEKKGE KKEKQQSAAA STDSKPIDAS RLDLRIGCIV TAKKHPDADS LYVEEVDVGE AAPRTVVSGL VNHVPLEQMQ NRMVVLLCNL KPAKMRGVLS QAMVMCASSP EKVEILAPPN GSVPGDRITF DAFPGEPDKE LNPKKKIWEQ IQPDLHTNAE CVATYKGAPF EVKGKGVCRA QTMANSGIK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Mouse AIMP1 / EMAP2 / SCYE1 Protein >