Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Apolipoprotein C-III Protein
Produktkod. 15906859
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 15906859
Brand: enQuireBio™ QP5667ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Apolipoprotein C-III, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001276685.1
Gen-ID (Entrez) 11814
Namn Apolipoprotein C-III Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol APOC3
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens EEVEGSLLLG SVQGYMEQAS KTVQDALSSV QESDIAVVAR GWMDNHFRFL KGYWSKFTDK FTGFWDSNPE DQPTPAIES
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.