Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Arid5a Protein
Code produit. 16028731
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16028731
Marque: enQuireBio™ QP9789ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Arid5a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Tillträdesnummer NP_001165676.1
Gen-ID (Entrez) 214855
Namn Arid5a Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Arid5a
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MAAPPAKGNT EQSEEGDLPQ LPVSPKPDDE QSRSQSPTQL QDSPEAGGEQ EEEQAFLVSL YKFMKERHTP IERVPHLGFK QINLWKIYKA VEKLGAYELV TGRRLWKNVY DELGGSPGST SAATCTRRHY ERLVLPYVRH LKGEDDKPLP PTKPRKQYKM AKELRGDDGT TEKLKKAKDS EERRVEQTTP GKTKSDATGQ TQLPCQGSSR DSTEQLGPVS GPSPPLTGAS SCPEAYKRLL SSFYCKGAHG IMSPLAKKKL LAQVSKAEAL QCQEEGCRHG ARSPNKDIQD SPQNLRGPAE NSEHQLTPRE GLQAPGGSTR MEAQVGPCPT APMFSGCFHA YPTEVLKPVS QHPRDFFSGL KDRVLLGPPG KEEGPTTKES HLVWGGDANH PSAFHKGSTR KRSFYPKPKA CWVSPMAKVP TERPGAPSPH PSSPGLGSKR GLEEEGFAHG GKKLRAVSPF LKEVDSKETG GKPAAPGLAV SCLLGPTPGP TPPEAYRGTM LRCPLNFTGS ADPLKGQASL PFSPLVIPAF PAHLLATTGS SPMAASLMHF PPTPYDAVLR NRLGPASSAW HMPPVTTYAA PHFFHLNTKL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis