Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Arid5a Protein
Produktkod. 16038731
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16038731
Brand: enQuireBio™ QP9789ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Arid5a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001165676.1
Gen-ID (Entrez) 214855
Namn Arid5a Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Arid5a
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MAAPPAKGNT EQSEEGDLPQ LPVSPKPDDE QSRSQSPTQL QDSPEAGGEQ EEEQAFLVSL YKFMKERHTP IERVPHLGFK QINLWKIYKA VEKLGAYELV TGRRLWKNVY DELGGSPGST SAATCTRRHY ERLVLPYVRH LKGEDDKPLP PTKPRKQYKM AKELRGDDGT TEKLKKAKDS EERRVEQTTP GKTKSDATGQ TQLPCQGSSR DSTEQLGPVS GPSPPLTGAS SCPEAYKRLL SSFYCKGAHG IMSPLAKKKL LAQVSKAEAL QCQEEGCRHG ARSPNKDIQD SPQNLRGPAE NSEHQLTPRE GLQAPGGSTR MEAQVGPCPT APMFSGCFHA YPTEVLKPVS QHPRDFFSGL KDRVLLGPPG KEEGPTTKES HLVWGGDANH PSAFHKGSTR KRSFYPKPKA CWVSPMAKVP TERPGAPSPH PSSPGLGSKR GLEEEGFAHG GKKLRAVSPF LKEVDSKETG GKPAAPGLAV SCLLGPTPGP TPPEAYRGTM LRCPLNFTGS ADPLKGQASL PFSPLVIPAF PAHLLATTGS SPMAASLMHF PPTPYDAVLR NRLGPASSAW HMPPVTTYAA PHFFHLNTKL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.