Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse BAG family molecular chaperone regulator 3 Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_038891.4 |
| Gen-ID (Entrez) | 29810 |
| Namn | BAG family molecular chaperone regulator 3 Protein |
| Kvantitet | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | Bag3 |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Mouse |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu