Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cd163 Protein
Produktkod. 16009970
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16009970
Brand: enQuireBio™ QP7641ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Cd163, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_444324.2
Gen-ID (Entrez) 93671
Namn Cd163 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Cd163
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens VVCQQLGCPT SIKALGWANS SAGSGYIWMD KVSCTGNESA LWDCKHDGWG KHNCTHEKDA GVTCSDGSNL EMRLVNSAGH RCLGRVEIKF QGKWGTVCDD NFSKDHASVI CKQLGCGSAI SFSGSAKLGA GSGPIWLDDL ACNGNESALW DCKHRGWGKH NCDHAEDVGV ICLEGADLSL RLVDGVSRCS GRLEVRFQGE WGTVCDDNWD LRDASVVCKQ LGCPTAISAI GRVNASEGSG QIWLDNISCE GHEATLWECK HQEWGKHYCH HREDAGVTCS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.